主要文件
GF07262131
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.008mm thickness, light tight (lt)
别名:
FE220150
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (light tight (lt))
制造商/商品名称
Goodfellow 072-621-31
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.008 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)