主要文件
GF06166740
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 41ám
别名:
ES308704
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
mesh
制造商/商品名称
Goodfellow 061-667-40
尺寸
500 × 500 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)