Merck
GF04996345
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
别名:
AL000420
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141702
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
foil
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 049-963-45
电阻率
2.6548 μΩ-cm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm
沸点
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)