Merck
GF04552185
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 7.0mm diameter
别名:
TI017915
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 045-521-85
長度 × 直徑
200 mm × 7.0 mm