方案
99%
表单
foil
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 042-048-97
电阻率
2.6548 μΩ-cm
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.3 mm
沸点
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3