主要文件
GF03639797
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 2.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 200pcs
别名:
CU086820
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
表单
spheres (grade 200)
质量
precision sphere
包装
1 ea of 200 pieces
制造商/商品名称
Goodfellow 036-397-97
直径
2.0 mm
sphericity
5.08 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)