主要文件
GF03054642
聚氨酯
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
别名:
UR303810
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
foam
制造商/商品名称
Goodfellow 030-546-42
尺寸
100 × 100 mm
厚度
10 mm
堆积密度
0.08 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
如需最新SDS信息,请访问www.goodfellow.com
法律信息
Goodfellow产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)