主要文件
GF02316462
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 680, length 20 m, number of filaments
别名:
AL625725
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 023-164-62
长度
20 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)