主要文件
GF02055608
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 8 mm diameter
别名:
CU130240
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 020-556-08
直径
8 mm
8 mm
厚度
0.016 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)