方案
≥99.9%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 008-735-03
电阻率
13-16 μΩ-cm, 20°C
长度 × 厚度
50 mm × 42 mm
沸点
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg