Key Documents
GF00811314
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
别名:
AL607350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 008-113-14
長度
200 mm
外徑
26 mm
壁厚
3 mm