主要文件
GF00560720
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
别名:
FE240200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 005-607-20
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.0075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)