Merck
GF00272797
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.999%
别名:
IN007920
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In
CAS号:
分子量:
114.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141719
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
99.999%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 002-727-97
电阻率
8.37 μΩ-cm
长度
200 mm
直径
5.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)