Merck
GF00206491
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
别名:
PB000450
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
99.95%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 002-064-91
电阻率
20.65 μΩ-cm
尺寸
90 × 125 mm
厚度
2.0 mm
沸点
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES字符串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)