方案
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(N)=N.NC(N)=N.OC(O)=O
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChI key
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 氧化剂胍基二硝酸酰胺(GDN),通过与二硝酸氨基铵反应制得。
- 环丙烷羧酸胍,通过与环丙烷羧酸反应制得。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves