Merck
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34N2O6
分子量:
482.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥97%
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Fmoc protected N-methylated lysine
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)