Merck
E14500
Sigma-Aldrich
2-溴代十四酸乙酯
96%
别名:
2-溴十四酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11CH(Br)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
335.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
128-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)OCC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter