Merck
DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
别名:
986582
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
特點
with cap
包裝
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
製造商/商標名
WHEATON® 986582
瓶直徑 × 高度 × 寬度
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
容量
(20 mL)
接頭
22-400 neck
22-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)