主要文件
DWK63A53WT
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE
别名:
63A53WT
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.04
物料
Borosilicate glass/PTFE
包装
pkg of 1000 ea
制造商/商品名称
Kimble® 63A53WT
长度
5.75 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
应用
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
特点和优势
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
法律信息
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)