Merck
D95603
Sigma-Aldrich
甲酰氨基丙二酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONHCH(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
203.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)