Merck
D60001
Sigma-Aldrich
反式-1,2-二氯环己烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10Cl2
CAS号:
分子量:
153.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup