Merck
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-4-硝基苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(NO2)OH
CAS号:
分子量:
296.90
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)