Merck
D213756
Sigma-Aldrich
反-4,4′-二苯基联苯乙烯
别名:
1,2-双(4-联苯基)乙烯, DPS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H20
CAS号:
分子量:
332.44
EC 号:
MDL编号:
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
InChI key
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
适于用作激光染料
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)