Merck
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-二苯基-1-二氢茚酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H14O
CAS号:
分子量:
282.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
crystals
mp
153-154 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI 密鑰
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)