Merck
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11N
CAS号:
分子量:
157.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
95%
折射率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter