Merck
D182206
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基吡唑-1-甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O
CAS号:
分子量:
139.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)