Merck
D167606
Sigma-Aldrich
β-酮己二酸二甲酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
CAS号:
分子量:
188.18
Beilstein:
473533
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
96%
SMILES 字串
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)