About This Item
线性分子式:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
CAS号:
分子量:
297.33
Beilstein:
3922166
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
等级
technical grade
方案
85%
mp
300 °C (lit.)
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N