Merck
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-二甲基氯苄
technical grade, 60%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3CH2Cl
CAS号:
分子量:
154.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
濃度
60%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(CCl)cc1C
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)