Merck
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO
CAS号:
分子量:
147.17
Beilstein:
116452
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
99%
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
沸点
218-219 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)