Merck
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-二甲氧基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2
CAS号:
分子量:
139.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)