主要文件
CLS9944916XX
Pyrex®一次性培养管,螺旋盖式,圆底
capacity 19.0 mL
别名:
Corning® 99449
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom tube
螺纹尺寸
15-415
无菌性
non-sterile
特点
cap: no
包装
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
制造商/商品名称
Corning 99449-16XX
外径 × 长度
16 mm × 150 mm
容量
19.0 mL
颜色
clear
适用性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Pyrex® 培养管由低膨胀硼硅玻璃制成。
  • 非常适合用于组织培养和一般细菌学应用。
  • 螺旋盖管不配有盖子。
管由硼硅玻璃制成。 螺旋盖管不配有盖子。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)