主要文件
CLS71021
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
别名:
Corning® 7102
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
物料
glass
特点
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Corning 7102-1
体积测量范围
1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
长度
313 mm
容量
1.0 mL
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Have larger tip openings for faster delivery.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)