主要文件
CLS6400500
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
别名:
Corning® 6400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
活塞尺寸
4
塞子尺寸
27
制造商/商品名称
Corning 6400-500
主体外径
98 mm
柱外径 × 长度
10 mm × 65 mm , below stopcock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)