主要文件
CLS614050
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
别名:
Corning® 6140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Corning 6140-50
閥桿外徑
8 mm
頂端內徑
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)