主要文件
CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
别名:
Corning® 6100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Corning 6100-6
長度
272 mm
頂端內徑
147 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)