主要文件
CLS56404L
带 Pyrex® ST 塞子的 Pyrex® 容量瓶
capacity 4,000 mL
别名:
Corning® 5640
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
栓塞尺寸
38
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type ST stopper
包裝
case of 1
製造商/商標名
Corning 5640-4L
tol. measuring range
1.0 mL
容量
4,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度,1mL 和 2mL 的容量为试管形状。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)