主要文件
CLS5580500
带卡口盖的 Pyrex® A 级容量瓶
capacity 500 mL
别名:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
long
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type Snap cap
包装
case of 12
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 5580-500
Corning 5580
tol. measuring range
0.20 mL
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度。
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)