主要文件
CLS556401L
Pyrex® A 级低光化容量瓶,Pyrex® ST 塞子
capacity 1,000 mL
别名:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
接合處
joint stopper22
特點
class A
包裝
case of 1 ea
製造商/商標名
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
低光化的有色玻璃为光敏性材料提供保护。保护色是容量瓶的组成部分,该容量瓶保持了 Pyrex 品牌实验室器具的机械强度、化学稳定性和耐热性。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)