CLS391847BP
1 of 8
Millipore
1.46316
胰酶大豆肉汤培养基
SAMP2GNNK
Millex-GN for Samplicity G2, 0.20 µm, nylon, 33 mm, non-sterile
M15
SLSV0R25LS
Millex® PVDF syringe filter
KVGBA10TT1
Opticap 除菌级 XL10 Durapore 疏水性 0.22 µm 1-1/2 in.TC/TC
LSKMAGG
PureProteome蛋白G磁珠系统
JMEU0007
Adapter TC 25mm auf Stäubli RBE03
XX3002500
微量注射器过滤器支架25 mm,Luer-Lok,不锈钢
PTFE membrane
non-sterile
Corning 3918-47BP
47 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Corning®
实验室耗材合作伙伴
真空过滤器