主要文件
CLS318090
Pyrex® 蒸发皿
capacity 170 mL
别名:
Corning® 3180
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
包装
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 3180-90
外径 × 高度
~90 mm × 49 mm
容量
170 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
平底,珠状边缘
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)