特点
subdivision 20.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
体积
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 可拆卸 PE 缓冲保护器,配备 25mL 至 1,000mL 容量
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.