主要文件
CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
别名:
Corning® 3023
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
特点
subdivision 1.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
体积
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)