主要文件
CLS302250
Pyrex® 刻度量筒,单公制,白色搪瓷刻度
volume 50 mL
别名:
Corning® 3022
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 1.0 mL
製造商/商標名
Corning 3022-50
tol. measuring range
0.4 mL
容積
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 经"容量"校正
  • 单公制刻度
  • 可拆卸的 PE 缓冲保护器
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)