Merck
CLS2480500
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 500 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Corning 2480-500
護套長度
500 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.