Merck
CLS1760125
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 125 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
特點
cap
包裝
case of 1 ea
pack of 1 ea
製造商/商標名
Corning 1760-125
容量
125 mL
直徑× 高度
41 mm × 245 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.