Merck
CLS12203X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 13250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特點
autoclavable
cap: no
製造商/商標名
Corning 1220-3X
容量
13250 mL
直徑× 高度
238 mm × 445 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.