Merck
CDS003253
Sigma-Aldrich
新癸酸
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O2
分子量:
172.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
liquid
SMILES字符串
O=C(O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
251.6 °F
闪点(°C)
122 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)