About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H38O4Zn
CAS号:
分子量:
407.90
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
反应适用性
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES字符串
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/2C10H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12;/h2*4-8H2,1-3H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI key
LFOXXKXKYHIANI-UHFFFAOYSA-L
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2