主要文件
CAD7919
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 12G, L × diam. 3.5 in. × 6.25 mm , ball
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42142609
NACRES:
NB.03
尺寸
12G
包装
pkg of 12 ea
长度 × 直径
3.5 in. × 6.25 mm , ball
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)